Tlačiť
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 2-Cyano-1-methylpyrrole
OR111182-1G OR111182-5G
APOSOR111182-1GEA 63.38 EUR
APOSOR111182-1G APOSOR111182-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₆N₂
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02693721
Číslo CAS: 34884-10-1