Tlačiť
3-Chloroanthranilic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
OR11113-100G OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA 142 EUR
APOSOR11113-100G APOSOR11113-25G
3-Chloroanthranilic acid 98%
3-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota tavenia: 189…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134229
Číslo CAS: 6388-47-2