Tlačiť
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Methylindole-3-carboxylic acid
OR111128-10G OR111128-1G OR111128-5G
APOSOR111128-10GEA 78.11 EUR
APOSOR111128-10G APOSOR111128-1G APOSOR111128-5G
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Mw: 175.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321244
Číslo CAS: 32387-21-6