Tlačiť
1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea, 2,6-Dichlorophenylthiourea, 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
OR11103-100G OR11103-25G OR11103-5G
APOSOR11103-100GEA 198.96 EUR
APOSOR11103-100G APOSOR11103-25G APOSOR11103-5G
1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Teplota tavenia: 155…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041156
Číslo CAS: 6590-91-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III