Tlačiť
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3'-Amino-4'-hydroxyacetophenone
OR110942-1G OR110942-250MG
APOSOR110942-1GEA 211.9 EUR
APOSOR110942-1G APOSOR110942-250MG
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 151.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657507
Číslo CAS: 54255-50-4