Tlačiť
3-Bromo-o-xylene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 132.59 EUR
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Bromo-o-xylene 99%
3-Bromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Mw: 185.06
Teplota varu: 212…214 °C
Hustota: 1.365 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000069
Číslo CAS: 576-23-8
EINECS: 209-398-2