Tlačiť
4-Chloro-m-anisidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Amino-2-chloroanisole, 4-Chloro-3-methoxyaniline, 4-Chloro-3-anisidine
OR11087-25G OR11087-5G
APOSOR11087-25GEA 66.59 EUR
APOSOR11087-25G APOSOR11087-5G
4-Chloro-m-anisidine
4-Chloro-m-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672967
Číslo CAS: 13726-14-2
OSN: 2233
ADR: 6.1,III