Tlačiť
2-Chloro-5-nitroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
OR11086-25G OR11086-5G
APOSOR11086-25GEA 29.84 EUR
APOSOR11086-25G APOSOR11086-5G
2-Chloro-5-nitroanisole
2-Chloro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079739
Číslo CAS: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9