Tlačiť
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Bromo-1H-indazol-5-amine
OR110843-1G OR110843-250MG
APOSOR110843-1GEA 33.17 EUR
APOSOR110843-1G APOSOR110843-250MG
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
5-Amino-7-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Mw: 212.0500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08275114
Číslo CAS: 953411-10-4