Tlačiť
5-Aminobenzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-1H-benzimidazole
OR110728-1G OR110728-5G
APOSOR110728-1GEA 24.95 EUR
APOSOR110728-1G APOSOR110728-5G
5-Aminobenzimidazole
5-Aminobenzimidazole
Vzorec: C₇H₇N₃
Mw: 133.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00465258
Číslo CAS: 934-22-5