Tlačiť
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylbenzo[d]oxazol-6-amine
OR110719-1G OR110719-5G
APOSOR110719-1GEA 63.38 EUR
APOSOR110719-1G APOSOR110719-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791181
Číslo CAS: 5676-60-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III