Tlačiť
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
OR110667-1G OR110667-5G
APOSOR110667-1GEA 74.9 EUR
APOSOR110667-1G APOSOR110667-5G
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O₂
Mw: 236.6500 g/mol
Teplota tavenia: 33…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09953512
Číslo CAS: 49679-45-0