Tlačiť
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methylthiazole-5-sulphonyl chloride
OR110665-100MG OR110665-1G OR110665-250MG
APOSOR110665-100MGEA 46.47 EUR
APOSOR110665-100MG APOSOR110665-1G APOSOR110665-250MG
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₄ClNO₂S₂
Mw: 197.66 g/mol
Teplota tavenia: 34…36 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09864968
Číslo CAS: 953070-51-4
OSN: 3261
ADR: 8 III