Tlačiť
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110625-1G OR110625-5G OR110625-10G
APOSOR110625-1GEA 212.19 EUR
APOSOR110625-1G APOSOR110625-5G APOSOR110625-10G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₁₂N₂OS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04969092
Číslo CAS: 65361-27-5