Tlačiť
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
OR110577-1G OR110577-250MG OR110577-5G
APOSOR110577-1GEA 158.04 EUR
APOSOR110577-1G APOSOR110577-250MG APOSOR110577-5G
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₈H₁₃N₃O
Teplota tavenia: 105…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11505007
Číslo CAS: 1190380-49-4