Tlačiť
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-nitro-5-picoline
OR11054-100G OR11054-25G OR11054-5G
APOSOR11054-100GEA 129.38 EUR
APOSOR11054-100G APOSOR11054-25G APOSOR11054-5G
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Mw: 172.57
Teplota tavenia: 46…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02070020
Číslo CAS: 23056-40-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III