Tlačiť
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
OR11047-100G OR11047-25G OR11047-500G
APOSOR11047-100GEA 66.59 EUR
APOSOR11047-100G APOSOR11047-25G APOSOR11047-500G
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428513
Číslo CAS: 29270-30-2
OSN: 3261
ADR: 8,III