Tlačiť
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 7-Bromo-5-methylbenzofuran
OR110462-1G OR110462-250MG OR110462-5G
APOSOR110462-1GEA 208.29 EUR
APOSOR110462-1G APOSOR110462-250MG APOSOR110462-5G
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Vzorec: C₉H₇BrO
Mw: 211.058 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11877828
Číslo CAS: 35700-48-2