Tlačiť
5-Hydroxy-1-indanone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11045-5G OR11045-10G OR11045-1G
APOSOR11045-5GEA 36.45 EUR
APOSOR11045-5G APOSOR11045-10G APOSOR11045-1G
5-Hydroxy-1-indanone 97%
5-Hydroxy-1-indanone
Vzorec: C9H8O2
Mw: 148.1600 g/mol
Teplota tavenia: 185…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00857527
Číslo CAS: 3470-49-3