Tlačiť
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde
OR110442-1G OR110442-5G
APOSOR110442-1GEA 76.51 EUR
APOSOR110442-1G APOSOR110442-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Mw: 189.214 g/mol
Teplota tavenia: 126…129 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01578324
Číslo CAS: 39974-94-2