Tlačiť
2',4'-Dimethylacetanilide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamide
OR110433-5G OR110433-25G
APOSOR110433-5GEA 107.9 EUR
APOSOR110433-5G APOSOR110433-25G
2',4'-Dimethylacetanilide
2',4'-Dimethylacetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Teplota tavenia: 129…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026125
Číslo CAS: 2050-43-3
EINECS: 218-088-6