Tlačiť
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110404-1G OR110404-5G OR110404-250MG
APOSOR110404-1GEA 43.32 EUR
APOSOR110404-1G APOSOR110404-5G APOSOR110404-250MG
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota varu: 120 °C/6mmHg
Teplota tavenia: 49…52 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00792887
Číslo CAS: 6924-68-1