Tlačiť
6-Chloro-2-Methyl-4-Pyrimidinol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine, 6-Chloro-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
OR110379-1G OR110379-5G
APOSOR110379-1GEA 158.04 EUR
APOSOR110379-1G APOSOR110379-5G
6-Chloro-2-Methyl-4-Pyrimidinol
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
Teplota tavenia: 206…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00030773
Číslo CAS: 17551-52-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III