Tlačiť
2,6-Dichloropyrazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR11034-100G OR11034-250G OR11034-25G
APOSOR11034-100GEA 29.84 EUR
APOSOR11034-100G APOSOR11034-250G APOSOR11034-25G
2,6-Dichloropyrazine 98%
2,6-Dichloropyrazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Teplota tavenia: 53…56 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006125
Číslo CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8