Tlačiť
Octan draselný 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Acetic acid potassium salt
OR11032-10KG OR11032-5KG OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA 794.62 EUR
APOSOR11032-10KG APOSOR11032-5KG APOSOR11032-1KG
Octan draselný 99%
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Teplota tavenia: 303…307 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012458
Číslo CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2