Tlačiť
3-Nitrobenzhydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitrobenzoic hydrazide
OR110308-25G OR110308-100G
APOSOR110308-25GEA 97.74 EUR
APOSOR110308-25G APOSOR110308-100G
3-Nitrobenzhydrazide
3-Nitrobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₇N₃O₃
Mw: 181.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017059
Číslo CAS: 618-94-0