Tlačiť
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11025-25G OR11025-100G
APOSOR11025-25GEA 116.16 EUR
APOSOR11025-25G APOSOR11025-100G
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₂
Mw: 205.06
Teplota tavenia: 153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01319051
Číslo CAS: 181219-01-2