Tlačiť
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11024-100G OR11024-25G OR11024-5G
APOSOR11024-100GEA 169.84 EUR
APOSOR11024-100G APOSOR11024-25G APOSOR11024-5G
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₂
Mw: 205.06
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03084758
Číslo CAS: 329214-79-1