Tlačiť
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110228-1G OR110228-5G
APOSOR110228-1GEA 0 EUR
APOSOR110228-1G APOSOR110228-5G
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
2-Butyl-5,6-dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Vzorec: C₁₁H₁₂Cl₂N₂
Mw: 243.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08064759
Číslo CAS: 133052-59-2