Tlačiť
Ethyl 3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110207-1G OR110207-5G
APOSOR110207-1GEA 74.9 EUR
APOSOR110207-1G APOSOR110207-5G
Ethyl 3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Mw: 300.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11505028
Číslo CAS: 1216708-87-0