Tlačiť
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR110200-1G OR110200-5G
APOSOR110200-1GEA 66.59 EUR
APOSOR110200-1G APOSOR110200-5G
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzofuran-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₇N₃O₄
Mw: 221.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11553052
Číslo CAS: 406192-63-0