Tlačiť
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1102-1G OR1102-5G
APOSOR1102-1GEA 24.91 EUR
APOSOR1102-1G APOSOR1102-5G
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁Cl₂N₅
Mw: 248.12 g/mol
Teplota tavenia: 247…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053020
Číslo CAS: 4022-81-5