Tlačiť
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR110195-1G OR110195-5G
APOSOR110195-1GEA 53.27 EUR
APOSOR110195-1G APOSOR110195-5G
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉NO₄S
Mw: 251.258 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791163
Číslo CAS: 25785-09-5