Tlačiť
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR110189-10G OR110189-1G OR110189-5G
APOSOR110189-10GEA 381.73 EUR
APOSOR110189-10G APOSOR110189-1G APOSOR110189-5G
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClO₂S
Mw: 240.71 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100113
Číslo CAS: 1207537-67-4