Tlačiť
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR110187-1G OR110187-5G
APOSOR110187-1GEA 33.13 EUR
APOSOR110187-1G APOSOR110187-5G
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrO₂S
Mw: 285.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100112
Číslo CAS: 105191-64-8