Tlačiť
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
OR11014-25G OR11014-5G OR11014-100G
APOSOR11014-25GEA 53.27 EUR
APOSOR11014-25G APOSOR11014-5G APOSOR11014-100G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₃
Mw: 220.08
Teplota tavenia: 113…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093756
Číslo CAS: 269409-70-3