Tlačiť
3-Nitrobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10999-250G OR10999-100G
APOSOR10999-250GEA 41.72 EUR
APOSOR10999-250G APOSOR10999-100G
3-Nitrobenzaldehyde
3-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Teplota varu: 285…290 °C
Teplota tavenia: 55…59 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007249
Číslo CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6