Tlačiť
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10987-25G OR10987-5G
APOSOR10987-25GEA 294.01 EUR
APOSOR10987-25G APOSOR10987-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₄
Mw: 276.136 g/mol
Teplota tavenia: 59…62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03453660
Číslo CAS: 269409-99-6