Tlačiť
Ethyl-4-iodobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10986-25G OR10986-100G OR10986-500G
APOSOR10986-25GEA 26.55 EUR
APOSOR10986-25G APOSOR10986-100G APOSOR10986-500G
Ethyl-4-iodobenzoate 98%
Ethyl-4-iodobenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
Teplota varu: 281…283 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017344
Číslo CAS: 51934-41-9