Tlačiť
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,7-Diaza-1,9-nonanediamine, N1,N1'-(Propane-1,3-diyl)bis(ethane-1,2-diamine), 1,4,8,11-Tetraazaundecane
OR10977-25G OR10977-5G OR10977-100G
APOSOR10977-25GEA 69.8 EUR
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G APOSOR10977-100G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Vzorec: C₇H₂₀N₄
Teplota varu: 280 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008174
Číslo CAS: 4741-99-5
OSN: 2735
ADR: 8,III