Tlačiť
2-Furoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
OR10949-100G OR10949-25G OR10949-500G
APOSOR10949-100GEA 28.28 EUR
APOSOR10949-100G APOSOR10949-25G APOSOR10949-500G
2-Furoic acid 95%
2-Furoic acid
Vzorec: C₅H₄O₃
Teplota varu: 230 °C
Teplota tavenia: 127…132 °C
Teplota vzplanutia: 137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003238
Číslo CAS: 88-14-2
EINECS: 201-803-0