Tlačiť
2-Aminobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
OR10943-250G OR10943-50G
APOSOR10943-250GEA 132.59 EUR
APOSOR10943-250G APOSOR10943-50G
2-Aminobenzyl alcohol
2-Aminobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₉NO
Mw: 123.15
Teplota varu: 160 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 81…84 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007749
Číslo CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7