Tlačiť
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10933-25G OR10933-5G
APOSOR10933-25GEA 85.04 EUR
APOSOR10933-25G APOSOR10933-5G
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
Teplota tavenia: 287 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005613
Číslo CAS: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1