Tlačiť
18-Crown-6 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
OR10919-100G OR10919-25G
APOSOR10919-100GEA 28.28 EUR
APOSOR10919-100G APOSOR10919-25G
18-Crown-6 98%
18-Crown-6
Vzorec: C₁₂H₂₄O₆
Teplota varu: 116 °C/0,2mmHg
Teplota tavenia: 37…45 °C
Hustota: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005113
Číslo CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5