Tlačiť
Hydrochinonmonomethylether 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10915-1KG OR10915-250G
APOSOR10915-1KGEA 89.85 EUR
APOSOR10915-1KG APOSOR10915-250G
Hydrochinonmonomethylether 98+%
Hydrochinonmonomethylether
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota varu: 243 °C
Teplota tavenia: 55…57 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002332
Číslo CAS: 150-76-5