Tlačiť
2,3-Dichlorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10912-100G OR10912-250G
APOSOR10912-100GEA 29.8 EUR
APOSOR10912-100G APOSOR10912-250G
2,3-Dichlorobenzoic acid
2,3-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Mw: 191.01
Teplota tavenia: 168…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002413
Číslo CAS: 50-45-3
EINECS: 200-039-5