Tlačiť
3-Chlorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR10911-100G OR10911-25G OR10911-500G
APOSOR10911-100GEA 33.17 EUR
APOSOR10911-100G APOSOR10911-25G APOSOR10911-500G
3-Chlorobenzoic acid
3-Chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Teplota tavenia: 153…157 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002491
Číslo CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4