Tlačiť
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1091-100G OR1091-25G OR1091-5G
APOSOR1091-100GEA 106.3 EUR
APOSOR1091-100G APOSOR1091-25G APOSOR1091-5G
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Teplota tavenia: 76…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007289
Číslo CAS: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9