Tlačiť
4-Hydroxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
OR10907-100G OR10907-500G OR10907-25G
APOSOR10907-100GEA 46.53 EUR
APOSOR10907-100G APOSOR10907-500G APOSOR10907-25G
4-Hydroxybenzonitrile 98%
4-Hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO
Teplota varu: 146 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 110…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002312
Číslo CAS: 767-00-0
EINECS: 212-175-2