Tlačiť
3,4-Dichlorobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10905-100G OR10905-25G
APOSOR10905-100GEA 101.48 EUR
APOSOR10905-100G APOSOR10905-25G
3,4-Dichlorobenzaldehyde 97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 247…248 °C
Teplota tavenia: 39…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003351
Číslo CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
OSN: 1759
ADR: 8,III